Learn More
Decitabine, MedChemExpress
Descrizione
Decitabine (NSC 127716) is an orally active deoxycytidine analogue antimetabolite and a DNA methyltransferase inhibitor. Decitabine incorporates into DNA in place of cytosine can covalently trap DNA methyltransferase to DNA causing irreversible inhibition of the enzyme. Decitabine induces cell G2/M arrest and cell apoptosis. Decitabine has potent anticancer activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Decitabine |
| CAS | 2353-33-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C8H12N4O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 5-Aza-2'-deoxycytidine 5-AZA-CdR NSC 127716 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (219.10 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (87.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N=C(N)N=CN1[C@H](O[C@@H]2CO)C[C@@H]2O |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.21 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?