Learn More
Decitabine, Mikromol™
Codice prodotto. 30049738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049738 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049738 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3526.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Decitabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
CAS 2353-33-5
Nomi componenti o analita 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H12 N4 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2-Desoxy-5-azacytidine, 2'-Deoxy-5-azacytidine, 5-Aza-2-deoxycytidine, 5-Aza-2'-deoxycytidine, 5-Azadeoxycytidine, DAC, Dacogen, Decitabine, NSC 127716, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), beta-Decitabine
InChI Formula InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 228.21
Quantità 250 mg
Peso formulazione 228.0859 g/mol