Learn More
Decladinose Roxithromycin (Roxithromycin Impurity B), TRC
Codice prodotto. 30137722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137722 25 mg 25mg
30005478 1 mg 1mg
30008836 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137722 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22680025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 214902-82-6
Formula molecolare C33H62N2O12
Molecular Weight (g/mol) 678.85
Sinonimo Roxithromycin Ep Impurity B
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-4,7,12,13-tetrahydroxy-10-(2-methoxyethoxymethoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Decladinose Roxithromycin (Roxithromycin Impurity B)
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C33H62N2O12/c1-12-24-33(8,41)28(38)20(4)25(34-44-17-43-14-13-42-11)18(2)16-32(7,40)29(21(5)26(36)22(6)30(39)46-24)47-31-27(37)23(35(9)10)15-19(3)45-31/h18-24,26-29,31,36-38,40-41H,12-17H2,1-11H3/b34-25+/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,26+,27-,28-,29-,31+,32-,33-/m1/s1