Learn More
Decon™ Decomatic
Codice prodotto. 10538610
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10000 ml
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10538610 10000 ml 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10538610 Fornitore Decon™ N. del fornitore DEC10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Biodegradable, phosphate, enzyme and chlorine free, suitable for automatic washing machines
Biodegradable, phosphate, enzyme and chlorine free, suitable for automatic washing machines. By preventing the deposition of lime and salts on both contents and machine parts, it minimises corrosion and wear of seals, pumps, racks and stainless steel surfaces, thereby providing more efficient performance and longer life to the machine. Not suitable for use on non-ferrous metals, notably aluminum and zinc, or on polycarbonate. Ideal for use on glassware and equipment in medical, pharmaceutical, research, educational, scientific and industrial laboratories.
Specifica
Forma Liquid
pH > 13
Aspetto Ambra chiaro
Composizione Phosphate, Enzyme-Free, Chlorine-Free
Viscosità 2.28 cps a 20°C
Volume (sistema metrico) 10000 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DECON DECOMATIC
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: NaOH