Learn More
Decon™ Decon 75
Descrizione
- Liquid concentrate (for dilution with water)
- Biodegradable
- Bactericidal
- Non-flammable
- Low foaming
- Totally rinsable
- Suitable for medical and / or specialized industrial applications
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | > 13 |
| Aspetto | Bianco latte |
| Punto di fusione | -3.8 °C |
| Viscosità | 6.27 cps a 20°C |
| Volume (sistema metrico) | 5000 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Decon 75
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: Alcohols, C10-C12