Learn More
Decon™ Decon 90
Codice prodotto. 10335650
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 ml
5000 ml
20 l
Dimensione della confezione:
1L
5L
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10335650 1000 ml 1L
10549760 5000 ml 5L
11722098 20 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10335650 Fornitore Decon™ N. del fornitore D901
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Biodegradable, phosphate and enzyme free, water rinsable surface active cleaning agent and radioactive decontaminant
Biodegradable, phosphate and enzyme free, water rinsable surface active cleaning agent and radioactive decontaminant. A 2% to 5% solution is adequate for the majority of cleaning applications. Increasing solution strength, heating the solution or use in an ultrasonic cleaning bath will greatly reduce the cleaning time. Not suitable for use on non-ferrous metals, notably aluminum and zinc, or on polycarbonate. Concentrate pH 13.0, 10% solution pH 11.9, 2% solution pH 10.7.Ideal for laboratory, medical and specialised industrial cleaning applications.
Specifica
Forma Liquid
pH > 13
Aspetto Bianco latte
Punto di fusione -3.8 °C
Viscosità 6.27 cps a 20°C
Volume (sistema metrico) 1000 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DECON 90
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Hydroxide(KOH)