Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL eco
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 31337539
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4.5 L
8.9 L
10 x 0.9 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico)
31337539 10 x 0.9 L
31337540 4.5 L
31337541 8.9 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31337539 Fornitore Borer Chemie™ N. del fornitore 514505.00F10W
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Liquid concentrate for cleaning of laboratory utensils in immersion, ultrasonic baths and in pipette washers
  • Concentrate for manual cleaning
  • Ecological solution without phosphates
  • Chromosulfuric acid replacement
  • Without EDTA, NTA and chlorine
  • Highly productive, typical concentration: 10 to 20 mL/L
  • Pre-cleaned glassware can be further cleaned in a washer without intermediate rinsing
  • Rinses off without leaving residues
  • For consistent and error-free results
  • Extra wide cleaning spectrum
  • Hard water compatible
  • Technical support by the manufacturer
Specifica
Product Type Alkaline Cleaning Concentrate
Color-coded No
Forma Concentrated Liquid
pH ∼12.0
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Composizione Alkalis, Complexing agents, Surfactants, Solubilizer
Concentrazione 1% Solution
Tipo di contenitore Bottle
Content And Storage 5°C to 25°C
Densità 1.12 g/mL
Quantità 10 Ea.
Volume (sistema metrico) 10 x 0.9 L
Peso (sistema metrico) 1 kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • deconex 11 UNIVERSAL eco
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .