Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x
Ecologico, di uso universale per il lavaggio automatico di vetreria e utensili da laboratorio. Privo di fosfati, tensioattivi e cloro, deconex 22 HPF-x offre prestazioni di lavaggio perfette. Risciacquo acido con un detergente deconex consigliato.
89.15€ - 474.88€
Specifica
Forma | Liquido |
---|---|
pH | ca. 12.5 (soluzione all'1 %) |
Composizione | Alcali, agenti complessanti, inibitore di corrosione, agenti sequestranti |
Concentrazione | Concentrato |
Tipo di contenitore | Tanica |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10032635
|
Borer Chemie™
516900.00-KK5W |
1 x 6 kg |
89.15€
6kg |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17446502
|
Borer Chemie™
516900.00-K10W |
1 x 12 kg |
197.16€
12kg |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17456502
|
Borer Chemie™
516900.00-K25W |
1 x 30 kg |
474.88€
30kg |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Concentrato per il lavaggio automatico
- soluzione ecologica senza fosfati e tensioattivi
- senza cloro, EDTA o NTA
- alta efficienza, concentrazione tipica: 5-10 mL/L
- Ampio spettro di pulizia, contro i residui più ostinati
- prestazioni potenti grazie all'elevata capacità di dispersione
- può essere risciacquato senza lasciare residui
- per risultati consistenti e impeccabili
- risciacquo acido con un detergente deconex raccomandato
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Liquido | |
Alcali, agenti complessanti, inibitore di corrosione, agenti sequestranti | |
Tanica |
ca. 12.5 (soluzione all'1 %) | |
Concentrato | |
tra 5 e 25°C |