Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Codice prodotto. 17405112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Dimensione della confezione:
10kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17405112 1 x 10 kg 10kg
15410380 1 x 5 kg 5kg
10014490 1 x 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17405112 Fornitore Borer Chemie™ N. del fornitore 502100.00K10R
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Detergente e neutralizzante per lavatrici da laboratorio. Riduce le fasi di risciacquo e il consumo di acqua. deconex 25 ORGANACID è privo di fosfati e adatto ai laboratori ambientali e idrici. Prelavaggio contro i residui solubili in acido.
  • Neutralizzatore e detergente per uso automatico
  • soluzione ecologica senza fosfati e tensioattivi
  • neutralizza i residui alcalini trascinati, riduce le fasi di risciacquo
  • riduce il consumo di acqua di risciacquo
  • concentrazione tipica di applicazione: 3 mL/L
  • eccellente compatibilità con i materiali, anche con l'alluminio
  • può essere risciacquato senza lasciare residui
  • anche come agente di pre-sciacquo contro i depositi solubili in acido
  • assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Forma Liquido
pH ca. 2.6 (soluzione all'1 %)
Composizione Acido organico
Concentrazione Concentrato
Tipo di contenitore Tanica
Content And Storage tra 5 e 25°C
Quantità 1 x 10 kg
Volume (sistema imperiale) 2.2 gal.
Volume (sistema metrico) 8.5 L
Peso (sistema imperiale) 22 lb.
Peso (sistema metrico) 10 kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • deconex 25 ORGANACID
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: citric aicd