Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Descrizione
- Neutralizzatore e detergente per uso automatico
- economico, poiché è altamente concentrato; utilizzare 2 mL/L
- neutralizza i residui alcalini trascinati, riduce le fasi di risciacquo
- riduce il consumo di acqua di risciacquo
- privo di tensioattivi, si risciacqua senza lasciare residui
- anche come agente di pre-sciacquo contro i depositi solubili in acido
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Specifica
| Forma | Liquido |
| pH | ca. 1.8 (soluzione all'1 %) |
| Composizione | Acido inorganico |
| Concentrazione | Concentrato |
| Tipo di contenitore | Tanica |
| Content And Storage | tra 5 e 25°C |
| Quantità | 1 x 7 kg |
| Volume (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
| Volume (sistema metrico) | 5 L |
| Peso (sistema imperiale) | 15.4 lb. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 7KG deconex 26 PLUS
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid