Specifications
| Materiale o nome chimico | Decyl alcohol |
| Punto di fusione | 6°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.8290g/mL |
| Punti di ebollizione | 220°C to 240°C |
| Punto d'infiammabilità | 82°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3(CH2)9OH |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Decyl alcohol
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.