Learn More
Decyl aldehyde, 95%
Codice prodotto. 10051820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10051820 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15169193 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10051820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154971000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-31-2
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Numero MDL MFCD00007031
InChI Key KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
PubChem CID 8175
ChEBI CHEBI:31457
IUPAC Name decanal
SMILES CCCCCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Decyl aldehyde
Nota nome 95%
Punto di fusione 7.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 207.0°C to 209.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)8CHO
Indice di rifrazione 1.4270 to 1.4300
Quantità 100 mL
Beilstein 01,711
Gravità specifica 0.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,insoluble in glycerol
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Decyl aldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.