Learn More
Decyl decanoate, 98%
Codice prodotto. 15545946 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15545946 500 mL 500mL
15525946 25 mL 25mL
15535946 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15545946 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457115000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1654-86-0 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1654-86-0
Formula molecolare C20H40O2
Molecular Weight (g/mol) 312.54
InChI Key XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
PubChem CID 74247
IUPAC Name decyl decanoate
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Decyl decanoate
Densità 0.8590g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C (2.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Quantità 500 mL
Gravità specifica 0.859
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 312.54
Percent Purity 98%