Learn More
Decyl sodium sulfate, HPLC grade
Codice prodotto. 10400841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10400841
Marca: Thermo Scientific 406220050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142-87-0 | C10H19Na·H2SO4 | 260.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-87-0
Numero MDL MFCD00041881
InChI Key XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
IUPAC Name sodium;decyl sulfate
SMILES CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Decyl sodium sulfate
Absorbance (0.005M in water) (1 cm cell), (0.005 M in water) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 254nm, 0.01 max. at 280nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 200nm
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H21NaO4S
Formula lineare CH3(CH2)9OSO3Na
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 260.324
Peso formulazione 260.32
Percent Purity ≥98.5% (titrimetric) (on dry substance)
Grado HPLC
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Decyl sodium sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.