Specifica
| Materiale o nome chimico | Decyl sodium sulfate |
| Absorbance | (0.005M in water) (1 cm cell), (0.005 M in water) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 254nm, 0.01 max. at 280nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 200nm |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C10H19Na·H2SO4 |
| Formula lineare | CH3(CH2)9OSO3Na |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.32 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Decyl sodium sulfate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.