Catalizzatore a trasferimento di fase
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Decyltrimethylammonium bromide |
| Nota nome | 99% |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3(CH2)9N(CH3)3Br |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 280.28 |
| Percent Purity | 99% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Decyltrimethylammonium bromide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.