missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decyltrimethylammonium Chloride, TRC

Codice prodotto. 30138112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30138112 500 mg 500mg
30132465 2.5 g 2.50g
30010272 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30138112 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD525798500MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 10108-87-9
Formula molecolare C13H30N . Cl
Molecular Weight (g/mol) 235.84
Sinonimo 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1) (ACI), 1-Decanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, decyltrimethyl-, chloride (8CI), Decyltrimethylammonium chloride (7CI), Capryltrimethylammonium chloride, n-Decyltrimethylammonium chloride, Trimethylcaprylammonium chloride, Trimethyldecylammonium chloride, Decyl(trimethyl)ammonium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C

Specifica

Materiale o nome chimico Decyltrimethylammonium Chloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H30N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2,3)4;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 235.2067
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.