Learn More
OHAUS™ Dedicated Platform
Codice prodotto. 15772489 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1125 mL
1500 mL
Dimensioni (L x P):
33 x 33 cm
46 x 46 cm
N. di posizioni:
4
8
9
12
13
16
20
27
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P) N. di posizioni unitSize
15772489 1125 mL 33 x 33 cm 16 Pezzo
15782489 250 mL 33 x 33 cm 12 Pezzo
15792489 500 mL 33 x 33 cm 8 Pezzo
15702499 1000 mL 33 x 33 cm 4 Pezzo
15712499 125 mL 46 x 46 cm 27 Pezzo
15722499 250 mL 46 x 46 cm 20 Pezzo
15732499 1500 mL 46 x 46 cm 13 Pezzo
15742499 1000 mL 46 x 46 cm 9 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15772489 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30400075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Dedicated Platform designed to hold irregular samples or traditional laboratory glassware.
  • A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
  • Platforms can increase the amount of usable space for samples
  • In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
  • Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1125 mL
Product Type Platform
Materiale Stainless Steel
Profondità (sistema imperiale) 13.00 in.
Profondità (sistema metrico) 33.00 cm
Dimensioni (L x P) 33 x 33 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33.00 cm
Larghezza (sistema metrico) 33.00 cm
Descrizione Dedicated Platform, 33 X 33 cm, 125 mL
N. di posizioni 16