Learn More
Fisherbrand™ Piattaforma dedicata
Codice prodotto. 16373246 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 x 125 mL Flasks
4 Microplates
5 x 500 mL Flasks
8 x 250 mL mL Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16373246 4 Microplates Pezzo
16363246 5 x 500 mL Flasks Pezzo
16353246 8 x 250 mL mL Flasks Pezzo
16343246 12 x 125 mL Flasks Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16373246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    653.73€ / pezzi 1
    Risparmia 266.27€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 15-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Dedicated Platform is designed for use with a shaker.
  • Non-slip
  • Rubber-coated surface
  • For use with shaker
Specifica
Capacità 4 Microplates
Product Type Dedicated Platform
Materiale Aluminum, Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini Shaking Incubator
N. di posizioni 4