Descrizione
- Made of polypropylene
- Offer excellent chemical resistance
- Can withstand temperatures down to -80°C
Specifica
Specifica
| Coperchio | Without Lid |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Total Volume (Metric) Well | 2 mL |
| Forma pozzetto | Square, Conical Bottom (V-well) |
| Colore pozzetto | Translucent |