Learn More
Sampling Systems™ Deep Water Sampler
Codice prodotto. 17912052 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17912052 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17912052 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 5079A1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    520.37€ / pezzi 1
    Risparmia 19.63€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
The Deep Water Sampler takes liquid samples from large depths, taking a sample at the point you start pulling the handle upwards. This simple operation means you lower to the required depth then pull it out.
  • Transparent plastic construction enables easy viewing
  • Ideal for sampling at large depths in rivers, lakes and large containers
  • Simple operation
Specifica
Product Type Water Sampler
Materiale Plastic
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Monouso Reusable
Graduato Yes