Learn More
Deepoxydeoxynivalenol, TRC
Codice prodotto. 30134245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134245 5 mg 5mg
30005943 0.5 mg 0.50mg
30010275 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134245 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2285835MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88054-24-4
Formula molecolare C15 H20 O5
Molecular Weight (g/mol) 280.316
Sinonimo (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
IUPAC Name (1S,2R,3S,7R,9S,10R)-3,10-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-1,5-dimethyl-12-methylidene-8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-4-one
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O
Specifications
Materiale o nome chimico Deepoxy-deoxynivalenol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Peso formulazione 280.131
Percent Purity >95%