Learn More
Deethylterbutryne, TRC
Codice prodotto. 30138771
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30138771 50 mg 50mg
30136384 100 mg 100mg
30005251 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138771 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22858550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30125-65-6
Formula molecolare C8 H15 N5 S
Molecular Weight (g/mol) 213.3
Sinonimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(tert-butylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Methylthio-4-amino-6-tert-butylamino-s-triazine, Deethylterbutryne, GS 26575
IUPAC Name 4-N-tert-butyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CSc1nc(N)nc(NC(C)(C)C)n1
Specifica
Materiale o nome chimico Terbutryn-desethyl
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H15N5S/c1-8(2,3)13-6-10-5(9)11-7(12-6)14-4/h1-4H3,(H3,9,10,11,12,13)
Peso formulazione 213.1048
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.