Learn More
Ohaus™ Defender™ 2000-D24P Bench Scale
Codice prodotto. 15779709 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
150 kg
300 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15779709 150 kg Pezzo
15606705 300 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15779709 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30235942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.00€
    509.84€ / pezzi 1
    Risparmia 173.16€
    25% Sconto
In stock
Dependable, accurate, and durable bench scale at an economical price.
  • Sturdy industrial design that can stand up to the rigors of industrial weighing
  • Easy-to-read red LED display can be viewed in dim conditions
  • Versatile power capabilities provide unrestricted operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autonomia della batteria 80 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di batteria Rechargeable
Tipo di collegamento RS232 (Available as an Accessory)
Struttura ABS indicator, 430 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP65 aluminum load cell
Capacità 150 kg
Tipo di display Red LED
Leggibilità 20.000000 g
Include AC Adapter (Included); Rechargeable Battery (Included)
Materiale ABS indicator, 430 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP65 aluminum load cell
Modello D24PE150FX
Dimensioni (L x P) 712.00 x 500.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 712.00 x 500.00 x 940.000 mm
Lunghezza (sistema metrico) 712.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 500.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 500 mm
Altezza (sistema metrico) 940.000 mm
Profondità (sistema metrico) 712.00 mm
Requisiti elettrici AC Adapter (Included), Rechargeable Battery (Included)