Learn More
Ohaus™ Defender™ 3000 Hybrid
La serie di bilance da banco OHAUS Defender 3000 è ideale per pesate generiche e applicazioni di conteggio semplici; è ben adatta ad ambienti umidi o quando è necessaria un'accurata pulizia del dispositivo.
Marca: Ohaus™ 83997633
Dettagli aggiuntivi : Peso : 20.00000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Descrizione
- L'indicatore in acciaio inossidabile IP66 è realizzato per resistere agli elementi industriali più resistenti. La batteria ricaricabile da 58 ore garantisce un funzionamento continuo per operazioni che durano più giorni.
- Questa robusta bilancia industriale è dotata di una piattaforma in acciaio inossidabile 304, vetreria cilindrica e staffa per indicatori in acciaio inossidabile, telaio tubolare verniciato e cella di carico IP67 in alluminio.
- Il display di facile lettura e la modalità di conteggio di base consentono un funzionamento semplice per le applicazioni industriali di base di tutti i giorni. È conforme alle certificazioni OIML/EC.
Specifica
58 ore con batteria ricaricabile | |
Indicatore in acciaio inossidabile IP65 con copertura frontale incernierata, colonna e staffa da parete in acciaio inossidabile, piattaforma in acciaio inossidabile 304 con telaio tubolare in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio IP67 | |
Display LCD con retroilluminazione bianca | |
D32XW150BX-EU | |
-10°C to +40°C | |
740 x 500 x 920 mm |
RS232 (inclusa) | |
150.00 kg | |
20 g | |
IP65, NEMA 4X | |
Grammo, Chilogrammo, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia | |
28 kg |