Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Bench Scale, Certified
Codice prodotto. 17592146 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modello:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Leggibilità:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensioni (L x P x A):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Leggibilità Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
17592146 60 kg D33P60B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm Pezzo
17572136 15 kg D33P15B1R1 5 g 489 x 305 x 542 mm Pezzo
17582136 30 kg D33P30B1R1 10 g 489 x 305 x 542 mm Pezzo
17592136 60 kg D33P60B1R1 20 g 489 x 305 x 542 mm Pezzo
17502146 60 kg D33P60B1L2 20 g 686 x 420 x 896 mm Pezzo
17512146 150 kg D33P150B1L2 50 g 686 x 420 x 896 mm Pezzo
17522146 150 kg D33P150B1X2 50 g 785 x 500 x 896 mm Pezzo
17532146 300 kg D33P300B1X2 100 g 785 x 500 x 896 mm Pezzo
17542146 300 kg D33P300B1V3 100 g 933 x 600 x 1195 mm Pezzo
17552146 600 kg D33P600B1V3 200 g 933 x 600 x 1195 mm Pezzo
17562146 15 kg D33P15B1R5 5 g 646 x 305 x 130 mm Pezzo
17572146 30 kg D33P30B1R5 10 g 646 x 305 x 130 mm Pezzo
17582146 60 kg D33P60B1R5 20 g 646 x 305 x 130 mm Pezzo
17502156 150 kg D33P150B1L5 50 g 842 x 420 x 134 mm Pezzo
17512156 150 kg D33P150B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm Pezzo
17522156 300 kg D33P300B1X5 100 g 941 x 500 x 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 17592146 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30685122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00€
    536.67€ / pezzi 1
    Risparmia 165.33€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Bilance da banco per applicazioni industriali di base
  • I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
  • Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato e cella di carico IP65 in alluminio. L'indicatore è dotato di una struttura in ABS resistente e di una staffa di montaggio in acciaio.
  • Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 100 ore con batteria ricaricabile;360 ore con batterie monouso
Tipo di batteria Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (non inclusa);Batterie 6C (LR14) (non incluse)
Tipo di collegamento RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale
Struttura Indicatore in plastica ABS, piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, cella di carico IP65 in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo
Capacità 60 kg
Tipo di display LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore
Dimensioni della piattaforma (L x P) 550 x 420 mm
Leggibilità 20 g
Modello D33P60B1L5
Temperatura (sistema metrico) operativa Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa
Modalità di pesatura Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione
Dimensioni (L x P x A) 842 x 420 x 134 mm
Peso (sistema metrico) 16.1 kg