Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Bench Scale (EU)
Codice prodotto. 17525815 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modello:
D33XW150C1L7
D33XW150C1X7
D33XW15C1R6
D33XW300C1X7
D33XW30C1R6
D33XW60C1L7
D33XW60C1R6
Leggibilità:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
Dimensioni (L x P x A):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Leggibilità Dimensioni (L x P x A) unitSize
17525815 15 kg D33XW15C1R6 2 g 491 x 305 x 569 mm Pezzo
17535815 30 kg D33XW30C1R6 5 g 491 x 305 x 569 mm Pezzo
17545815 60 kg D33XW60C1R6 10 g 491 x 305 x 569 mm Pezzo
17555815 60 kg D33XW60C1L7 10 g 688 x 420 x 922 mm Pezzo
17565815 150 kg D33XW150C1L7 20 g 688 x 420 x 922 mm Pezzo
17575815 150 kg D33XW150C1X7 20 g 787 x 500 x 922 mm Pezzo
17585815 300 kg D33XW300C1X7 50 g 787 x 500 x 922 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17525815 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30684775
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bilance da banco in acciaio inossidabile per applicazioni industriali di base idonee per ambienti umidi
  • I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
  • Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304 e cella di carico IP67. L'indicatore è dotato di un alloggiamento in acciaio inossidabile 304 idoneo per ambienti umidi con protezione IP66 e staffa di montaggio.
  • Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 100 ore con batteria ricaricabile
Tipo di batteria Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (inclusa)
Tipo di collegamento RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale
Struttura Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP66 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67 in acciaio inossidabile, piedini regolabili in gomma antiscivolo
Capacità 15 kg
Tipo di display LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore
Dimensioni della piattaforma (L x P) 355 x 305 mm
Leggibilità 2 g
Modello D33XW15C1R6
Classe di protezione IP66
Temperatura (sistema metrico) operativa Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa
Modalità di pesatura Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione
Dimensioni (L x P x A) 491 x 305 x 569 mm
Peso (sistema metrico) 12.4 kg