Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Bench Scale, Models TD52P QL
Codice prodotto. 15968445 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
D52P15RQDL2
D52P15RQDL2-M
D52P30RQDL2
D52P30RQDL2-M
D52P60RQDL2
D52P60RQDL2-M
Dimensione della confezione:
1 unità
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
15968445 D52P15RQDL2 1 unità
15988445 D52P60RQDL2 1 unità
15978445 D52P30RQDL2 1 unità
15938555 D52P15RQDL2-M 1 unità
15948555 D52P30RQDL2-M 1 unità
15958555 D52P60RQDL2-M 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15968445 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30424314
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La bilancia da banco multifunzione Defender serie 5000 di nuova generazione è l'ideale per moltissime applicazioni, tra cui la produzione, il confezionamento, l'inventario e la spedizione. La Defender 5000 è progettata per semplificare le applicazioni ind
  • Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia e cella di carico in alluminio. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
  • Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 20 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Struttura Indicatore in plastica ABS (TD52P), piattaforma in acciaio inossidabile 304 con telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo
Capacità 6 kg, 15 kg
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Leggibilità 0.500000 g, 1.000000 g
Modello D52P15RQDL2
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Personalizzabile, Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Tonnellata
Dimensioni (L x P x A) 570 x 400 x 903 mm
Peso (sistema metrico) 16.900 kg