Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Low Profile Bench Scale, Models TD52XW QR
Codice prodotto. 15918655 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
D52XW15RQDR5-EU
D52XW15RQDR5-M
D52XW6RQDR5-EU
D52XW6RQDR5-M
Dimensione della confezione:
1 unità
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello unitSize
15918655 D52XW6RQDR5-EU 1 unità
15928655 D52XW15RQDR5-EU 1 unità
15978595 D52XW6RQDR5-M 1 unità
15988595 D52XW15RQDR5-M 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15918655 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30498216
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La bilancia da banco multifunzione Defender serie 5000 di nuova generazione è l'ideale per moltissime applicazioni, tra cui la produzione, il confezionamento, l'inventario e la spedizione. La Defender 5000 è progettata per semplificare le applicazioni ind
  • Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia e cella di carico in alluminio. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
  • Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 20 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Struttura Indicatore in acciaio inossidabile (TD52XW), piattaforma in acciaio inossidabile 304 con telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo
Capacità 3.00 kg, 6.00 kg
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Leggibilità 0.200000 g, 0.500000 g
Modello D52XW6RQDR5-EU
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Personalizzabile, Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Tonnellata
Dimensioni (L x P x A) 588 x 305 x 122 mm
Peso (sistema metrico) 9.240 kg