Learn More
OHAUS™ Base Defender™ 5000
Codice prodotto. 15998425 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Modello:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Dimensione della confezione:
1 unità
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Dimensione della confezione
15998425 150.00 kg, 300.00 kg D300RTDV 1 unità
15908435 300.00 kg, 600.00 kg D600RTDV 1 unità
15928415 6.00 kg, 15.00 kg D15RQDL 1 unità
15928425 30.00 kg, 60.00 kg D60RQDV 1 unità
15938415 15.00 kg, 30.00 kg D30RQDL 1 unità
15938425 60.00 kg, 150.00 kg D150RQDV 1 unità
15948415 30.00 kg, 60.00 kg D60RQDL 1 unità
15948425 150.00 kg, 300.00 kg D300RQDV 1 unità
15988405 3.00 kg, 6.00 kg D6RQDR 1 unità
15988415 30.00 kg, 60.00 kg D60RQDX 1 unità
15988425 60.00 kg, 150.00 kg D150RTDV 1 unità
15998405 6.00 kg, 15.00 kg D15RQDR 1 unità
15998415 60.00 kg, 150.00 kg D150RQDX 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15998425 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30419623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00€
    1326.33€ / pezzi 1
    Risparmia 493.67€
    27% Sconto
In stock
La base della bilancia Defender 5000 R di nuova generazione OHAUS offre durata nel tempo per le applicazioni industriali più gravose.
  • La serie R è dotata di una piattaforma in acciaio inossidabile, di un telaio in acciaio verniciato a polvere e di una cella di carico in alluminio per resistere agli ambienti industriali più gravosi.
  • Le basi della Defender 5000 sono dotate di un cavo EasyConnect, che consente la configurazione istantanea con gli indicatori Defender 5000 (TD52), velocizzando l'installazione.
  • Le basi della Defender 5000 sono munite delle certificazioni NTEP e Measurement Canada. Queste basi sono inoltre dotate di certificazioni OIML e CE, che le rendono ideali per le applicazioni omologate per il commercio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Struttura Piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini in gomma regolabili antiscivolo, indicatore di livello
Capacità 150.00 kg, 300.00 kg
Leggibilità 10.000000 g, 20.000000 g
Modello D300RTDV
Classe di protezione IP67
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Dimensioni (L x P x A) 821 x 600 x 132 mm
Peso (sistema metrico) 39.000 kg