Learn More
OHAUS™ Base in acciaio inossidabile Defender™ 5000
Codice prodotto. 15998535 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
15.00 kg
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Modello:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
Dimensione della confezione:
1 unità
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Dimensione della confezione
15998535 30.00 kg D30WQL 1 unità
15908415 3.00 kg, 6.00 kg D6WQDR 1 unità
15908425 30.00 kg, 60.00 kg D60WQDX 1 unità
15908545 60.00 kg D60WQL 1 unità
15918415 6.00 kg, 15.00 kg D15WQDR 1 unità
15918425 60.00 kg, 150.00 kg D150WQDX 1 unità
15918435 60.00 kg, 150.00 kg D150WTDV 1 unità
15918545 60.00 kg D60WQX 1 unità
15928435 150.00 kg, 300.00 kg D300WTDV 1 unità
15938435 300.00 kg, 600.00 kg D600WTDV 1 unità
15958415 6.00 kg, 15.00 kg D15WQDL 1 unità
15958425 30.00 kg, 60.00 kg D60WQDV 1 unità
15968415 15.00 kg, 30.00 kg D30WQDL 1 unità
15968425 60.00 kg, 150.00 kg D150WQDV 1 unità
15968605 150.00 kg D150WQX 1 unità
15978415 30.00 kg, 60.00 kg D60WQDL 1 unità
15978425 150.00 kg, 300.00 kg D300WQDV 1 unità
15978535 15.00 kg D15WQR 1 unità
15978605 60.00 kg D60WQV 1 unità
15988535 15.00 kg D15WQL 1 unità
15988605 150.00 kg D150WQV 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 15998535 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30454673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00€
    854.84€ / pezzi 1
    Risparmia 320.16€
    27% Sconto
In stock
La base della bilancia Defender 5000 R di nuova generazione OHAUS offre durata nel tempo per le applicazioni industriali più gravose.
  • La serie W dispone di una piattaforma e di un telaio in acciaio inox e di una cella di carico IP67 per resistere in ambienti industriali gravosi.
  • Le basi della Defender 5000 sono dotate di un cavo EasyConnect, che consente la configurazione istantanea con gli indicatori Defender 5000 (TD52), velocizzando l'installazione.
  • Le basi della Defender 5000 sono munite delle certificazioni NTEP e Measurement Canada. Queste basi sono inoltre dotate di certificazioni OIML e CE, che le rendono ideali per le applicazioni omologate per il commercio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Struttura Piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo, indicatore di livello
Capacità 30.00 kg
Leggibilità 2.000000 g
Modello D30WQL
Classe di protezione IP67
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Dimensioni (L x P x A) 428 x 400 x 120 mm
Peso (sistema metrico) 8.600 kg