Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Bench Scale, Models TD52XW QX
Codice prodotto. 15988645 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
D52XW150WQDX7-EU
D52XW150WQDX7-M
D52XW150WQX7-EU
D52XW150WQX7-M
D52XW60WQDX7-EU
D52XW60WQDX7-M
D52XW60WQX7-EU
D52XW60WQX7-M
Dimensione della confezione:
1 unità
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
15988645 D52XW150WQX7-M 1 unità
15908495 D52XW60WQDX7-EU 1 unità
15908625 D52XW150WQX7-EU 1 unità
15918495 D52XW150WQDX7-EU 1 unità
15968575 D52XW60WQDX7-M 1 unità
15978575 D52XW150WQDX7-M 1 unità
15978645 D52XW60WQX7-M 1 unità
15998615 D52XW60WQX7-EU 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15988645 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30471163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00€
    1764.11€ / pezzi 1
    Risparmia 650.89€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
La bilancia da banco multifunzionale a tenuta stagna Defender 5000 di nuova generazione di OHAUS è ideale per molteplici applicazioni, tra cui produzione, imballaggio, inventario e spedizione. La serie Defender 5000 è progettata per semplificare le applic
  • Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio, cella di carico di classe IP67 e indicatore di classe IP68. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
  • Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 20 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Struttura Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo
Capacità 150.00 kg
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Leggibilità 50.000000 g
Modello D52XW150WQX7-M
Classe di protezione Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche
Dimensioni (L x P x A) 665 x 500 x 934 mm
Peso (sistema metrico) 23.200 kg