Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Low Profile Bench Scale, Models TD52XW QL
Codice prodotto. 15998635 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
D52XW15WQDL5-EU
D52XW15WQDL5-M
D52XW15WQL5-EU
D52XW15WQL5-M
D52XW30WQDL5-M
D52XW30WQL5-EU
D52XW30WQL5-M
D52XW60WQDL5-EU
D52XW60WQDL5-M
D52XW60WQL5-EU
D52XW60WQL5-M
Dimensione della confezione:
1 unità
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
15998635 D52XW30WQL5-M 1 unità
15928485 D52XW15WQDL5-EU 1 unità
15908615 D52XW15WQL5-EU 1 unità
15908645 D52XW60WQL5-M 1 unità
15918615 D52XW30WQL5-EU 1 unità
15928615 D52XW60WQL5-EU 1 unità
15948485 D52XW60WQDL5-EU 1 unità
15948545 D52XW15WQDL5-M 1 unità
15958545 D52XW30WQDL5-M 1 unità
15968545 D52XW60WQDL5-M 1 unità
15988635 D52XW15WQL5-M 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15998635 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30471154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00€
    1423.71€ / 1 unità
    Risparmia 526.29€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
OHAUS™ Defender™ 5000 Series multifunctional bench scale is ideal for a multitude of applications. Built durably and equipped with advanced features such as maximum configurability print output, GMP/GLP data output, library/user management and multiple connectivity options.
  • Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio, cella di carico di classe IP67 e indicatore di classe IP68. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
  • Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 20 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Struttura Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo
Capacità 30.00 kg
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Leggibilità 10.000000 g
Modello D52XW30WQL5-M
Classe di protezione Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche
Dimensioni (L x P x A) 677 x 400 x 122 mm
Peso (sistema metrico) 17.240 kg