Learn More
Thermo Scientific Chemicals Deferoxamine mesylate, 95%
Codice prodotto. 15756245 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15756245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15756245 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461770010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 138-14-7 | C25H48N6O8·CH4O3S | 656.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Deferoxamine mesylate
CAS 138-14-7
Punto di fusione 148°C to 149°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C25H48N6O8·CH4O3S
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Colorless to light brown-yellow
InChI Key IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 656.79
PubChem CID 62881
ChEBI CHEBI:31460
Peso formulazione 656.79
Percent Purity 95%