Learn More
Dehydro Aripiprazole Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30007486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007486 25 mg 25mg
17995015 2.5 mg 2.50mg
17971395 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007486 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22915025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1008531-60-9
Formula molecolare C23 H25 Cl2 N3 O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 482.83
Sinonimo 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-, hydrochloride (1:1), Dehydro Aripiprazole hydrochloride, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one hydrochloride, Dehydroaripiprazole hydrochloride, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-2(1H)-quinolinone hydrochloride
IUPAC Name 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one;hydrochloride
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dehydro Aripiprazole Hydrochloride
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H25Cl2N3O2.ClH/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18;/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29);1H
Peso formulazione 481.1091