Learn More
Dehydro Epiandrosterone, TRC
Codice prodotto. 30356200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356200 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356200 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22958510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dehydroisoandrosterone (DHEA)
CAS 53-43-0
Formula molecolare C19 H28 O2
Quantità 10 mg
Sinonimo Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3β)-, Androst-5-en-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 17-Chetovis, 17-Hormoforin, 3β-Hydroxy-δ5-androsten-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17-one, 5,6-Dehydroisoandrosterone, 5,6-Didehydroisoandrosterone, 5-Androsten-3β-ol-17-one, 5-Dehydroepiandrosterone, Androst-5-ene-17-one-3β-ol, Androst-5-ene-3β-ol-17-one, Androstenolone, Astenile, DHA, DHEA, Deandros, Dehydro-epi-androsterone, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Diandron, Diandrone, EM 760, GL 701, IM 28, Immunor, Intrarosa, NSC 9896, Prasterone, Psicosterone, Siscelar plus, trans-Dehydroandrosterone, δ5-Androsten-3β-ol-17-one
InChI Formula InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC Name (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Weight (g/mol) 288.424
Peso formulazione 288.209