Learn More
Dehydro Epiandrosterone, TRC
Codice prodotto. 30358003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30358003 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22958510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dehydroisoandrosterone (DHEA)
CAS 53-43-0
Formula molecolare C19 H28 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3β)-, Androst-5-en-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 17-Chetovis, 17-Hormoforin, 3β-Hydroxy-δ5-androsten-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17-one, 5,6-Dehydroisoandrosterone, 5,6-Didehydroisoandrosterone, 5-Androsten-3β-ol-17-one, 5-Dehydroepiandrosterone, Androst-5-ene-17-one-3β-ol, Androst-5-ene-3β-ol-17-one, Androstenolone, Astenile, DHA, DHEA, Deandros, Dehydro-epi-androsterone, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Diandron, Diandrone, EM 760, GL 701, IM 28, Immunor, Intrarosa, NSC 9896, Prasterone, Psicosterone, Siscelar plus, trans-Dehydroandrosterone, δ5-Androsten-3β-ol-17-one
InChI Formula InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC Name (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Weight (g/mol) 288.424
Peso formulazione 288.209