Learn More
Dehydro Felodipine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8H,5H2,1-4H3 |
| Peso formulazione | 381.0535 |
| Percent Purity | >95% |