missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dehydro Felodipine, TRC

Codice prodotto. 30135229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135229 5 mg 5mg
30133715 1 mg 1mg
30009061 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30135229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2296505MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 96382-71-7
Formula molecolare C18 H17 Cl2 N O4
Molecular Weight (g/mol) 382.24
Sinonimo Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Imp. A (EP), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-, ethyl methyl ester (9CI), Dehydrofelodipine, H 152/37
IUPAC Name 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(Cl)c2Cl

Specifica

Materiale o nome chimico Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8H,5H2,1-4H3
Peso formulazione 381.0535
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.