Learn More
Dehydro Simvastatin, TRC
Codice prodotto. 30136965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136965 5 mg 5mg
30133361 50 mg 50mg
18061050 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2305455MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 210980-68-0
Formula molecolare C25 H36 O4
Molecular Weight (g/mol) 400.55
Sinonimo (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Simvastatin Imp. C (EP), Anhydrosimvastatin
IUPAC Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico Anhydro Simvastatin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H36O4/c1-6-25(4,5)24(27)29-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19-8-7-9-22(26)28-19/h7,9-11,14,16-17,19-21,23H,6,8,12-13,15H2,1-5H3/t16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
Peso formulazione 400.2614
Percent Purity >95%