Learn More
Dehydroacetic acid 1000 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30321724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321724 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321724 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA12114000EA1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dehydroacetic Acid
CAS 520-45-6
Nomi componenti o analita Dehydroacetic Acid
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C8 H8 O4
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
SMILES CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C
IUPAC Name 3-acetyl-6-methylpyran-2,4-dione
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Quantità 1 mL
Peso formulazione 168.0423 g/mol