Learn More
Dehydroacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10763641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10763641
Marca: Thermo Scientific Acros 111940050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 520-45-6 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 520-45-6
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00066709
InChI Key PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
PubChem CID 122903
IUPAC Name 3-acetyl-6-methylpyran-2,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Dehydroacetic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 109.0°C to 112.0°C
Colore Cream or Yellow
Punti di ebollizione 270.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 17, 559
Indice di Merck 15, 2869
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.1% (25 c). Other solubilities: 22g/100g acetone- 18g/100g benzene (25 c),5g/100g methanol- 3g/100g ccl4 (25 c),3g/100g ethanol- 0.7g/100g n-heptane (25 c),1.7g/100g propylene glycol- 5g/100g ether (25 c)
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dehydroacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/