Learn More
Dehydroacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11463418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11463418 50 g 50g
11473418 250 g 250g
11453418 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463418 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17827.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 520-45-6 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 520-45-6
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.148
Numero MDL MFCD00066709
InChI Key PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dehydroacetic acid, 3-acetyl-6-methyl-2h-pyran-2,4 3h-dione, methylacetopyronone, dehydracetic acid, biocide 470f, acetic acid, dehydro, 3-acetyl-6-methyl-2,4-pyrandione, 2h-pyran-2,4 3h-dione, 3-acetyl-6-methyl, 3-acetyl-6-methyl-pyran-2,4-dione, 3-acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4
PubChem CID 122903
IUPAC Name 3-acetyl-6-methylpyran-2,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C(C(=O)O1)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Dehydroacetic acid
Punto di fusione 109°C to 113°C
Punti di ebollizione 269°C to 270°C
Punto d'infiammabilità 157°C (314°F)
Quantità 50 g
Beilstein 6129
Indice di Merck 14,2865
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%