Learn More
Dehydroacetic acid sodium salt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10242662 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10242662 500 g Plastic bottle 500g
10494975 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10242662 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    129.00€ / 500g
    Risparmia 10.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 4418-26-2 | Molecular Formula: C8H7O4Na | Molecular Weight: 190.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4418-26-2
Formula molecolare C8H7O4Na
Numero MDL MFCD00040583
Sinonimo 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dione sodium salt
Specifica
Materiale o nome chimico Dehydroacetic acid sodium salt
Nota nome 99%
Punto di fusione 295.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Peso formulazione 190.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dehydroacetic acid sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico