Learn More
Dehydroacetic Acid Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Dehydroacetate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,11H,1-2H3;/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 190.024 |