Learn More
Dehydroascorbic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440697
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16440697 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16440697 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY110281
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Specifica
Materiale o nome chimico Dehydroascorbic acid
CAS 490-83-5
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6O6
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (287.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (28.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@](O1)([H])C(C(C1=O)=O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 174.11
Peso formulazione 174.11
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only