Learn More
Dehydronitrosonisoldipine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470489
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470489 10 mg 10mg
16452728 5 mg 5mg
16434136 25 mg 25mg
16413479 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16470489 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYZ0816
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Dehydronitrosonisoldipine, a derivative of Nisoldipine (HY-17402), is an irreversible and cell-permeant sterile alpha and TIR motif-containing 1 (SARM1) inhibitor.
Dehydronitrosonisoldipine acts mainly by blocking SARM1 activation but not its enzymatic activities. Dehydronitrosonisoldipine inhibits SARM1 and axon degenration (AxD) by covalently modifying cysteines, also inhibits the Vincristine-activated cADPR production in neurons. Dehydronitrosonisoldipine can be used for researching neurodegenerative disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico Dehydronitrosonisoldipine
CAS 87375-91-5
Colore Green
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22N2O5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (269.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C2=CC=CC=C2N=O)C(C(OCC(C)C)=O)=C(C)N=C1C)OC
Molecular Weight (g/mol) 370.4
Peso formulazione 370.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only