missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dehydronitrosonisoldipine, TRC

Codice prodotto. 30365851
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365851 100 mg 100mg
30362856 50 mg 50mg
30361703 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30365851 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD230310100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 87375-91-5
Formula molecolare C20H22N2O5
Molecular Weight (g/mol) 370.4
Sinonimo 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-(2-Methylpropyl) Ester, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-Methylpropyl Ester, 5-Methyl 3-(2-Methylprop-3-yl) 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nisoldipine Impurity D
SMILES COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC(C)C)c1c2ccccc2N=O

Specifica

Materiale o nome chimico Dehydronitrosonisoldipine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H22N2O5/c1-10(2)13(5)27-20(25)17-12(4)21-11(3)16(19(23)24)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22-26/h6-10,13H,1-5H3,(H,23,24)/p-1
Peso formulazione 370.1529
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.