Learn More
Fisherbrand™ Cartucce per deionizzazione
Codice prodotto. 11954159 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Indicatore di colore:
Blue cartridge turns ocher brown
Green cartridge turns purple
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Indicatore di colore Dimensione della confezione
11954159 Blue cartridge turns ocher brown Pezzo
11944159 Green cartridge turns purple Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11954159
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Purify water with single use cartridges. Fisherbrand™ Deionization Cartridges change color when saturation is detected.
  • Detects the saturation by color change
  • Direct connection to the water network
  • A wide choice of cartridges to meet all needs with reduced cost
  • No electrical connection
  • A transparent building to monitor the saturation of the resin without auxiliary measurement
  • The disposable cartridges contain only new resins. The performance level is constant and guaranteed
  • At saturation of the resin cartridges are simply discarded
  • The small dimensions allow easy installation
  • Applications: dishwashing, cooling circuit filling, battery, battery and radiator antifreeze preparation, photo development
Specifica
Indicatore di colore Blue cartridge turns ocher brown
Capacità Depends on the quality of the inlet water
Portata 20 l/ora
Tipo di resina Ion Exchanger
Dimensioni del filtro 500 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione dell'acqua, applicazioni delicate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per serie R3
Pressione 3 bar
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) operativa max 35 °C
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 10 a 35 °C
Tipo Cartucce