missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Delcasertib
Specifica
Specifica
| Purezza | 95.34% |
| CAS | 949100-39-4 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecolare | 2880.28 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 25 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (34.72 mM) |
| Sinonimo | KAI-9803∣ BMS-875944 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?